Learn More
3M™ Speedglas™-Außenschutzplatte 9000
3M™ Speedglas™-Außenschutzplatte 9000 für die Verwendung mit 3M™ Speedglas™-Schweißhelmen der Serie 9000.
Marke: 3M™ 7100016860
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ersatzteil für Originalschutzplatte, wenn Gruben oder Kratzer auftreten
- Um maximale Sicherheit und Komfort zu gewährleisten, sollten Sie Ihre Ausrüstung regelmäßig überprüfen
- Reinigen Sie die Teile regelmäßig mit einem weichen Tuch und ersetzen Sie sie, wenn Gruben oder Kratzer auftreten
Spezifikation
EN 166, EN166:BT | |
Durchsichtig | |
Standard |
Speedglas™ Schweißhelm der Serie 9000 | |
Äußere Schutzplatte |