Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ Dialysescheiben aus regenerierter Cellulose
244.00 CHF - 248.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp RC Dialysis Disc
Material Regenerierte Cellulose
Menge 50 Pack
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Labordialysefunktionen wie Entsalzung, Pufferaustausch oder molekulare Trennung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke MWCO Durchmesser (metrisch) Membran Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke MWCO Durchmesser (metrisch) Membran Preis Menge & Verfügbarkeit  
12628273
Unterlagen ansehen
Spectrum™
132478
6 bis 8 kDa 33 mm Spektren/Por 1
244.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10577124
Unterlagen ansehen
Spectrum™
132480
12 bis 14 kDa 47 mm Spektren/Por 2
248.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Material: Regenerierte Cellulose
  • Hydrophil
  • Symmetrische Porosität
  • Trägt keine feste Ladung
  • Adsorbiert die meisten gelösten Substanzen nicht
  • pH-Grenzwerte: 2 bis 12
  • Trocken mit Glyzerin verpackt (mit Wasser ausspülen)
Für Labordialysefunktionen wie Entsalzung, Pufferaustausch oder molekulare Trennung
Spezifikation
Spezifikation
RC Dialysis Disc
Regenerierte Cellulose
50 Pack
Für Labordialysefunktionen wie Entsalzung, Pufferaustausch oder molekulare Trennung
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Spectrum™ Spectra/Por™ Dialysescheiben aus regenerierter Cellulose