Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ Dialysescheiben aus regenerierter Cellulose
Marke:  Spectrum™ 132478
237.20 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12628273
  • 244.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Beschreibung
  • Material: Regenerierte Cellulose
  • Hydrophil
  • Symmetrische Porosität
  • Trägt keine feste Ladung
  • Adsorbiert die meisten gelösten Substanzen nicht
  • pH-Grenzwerte: 2 bis 12
  • Trocken mit Glyzerin verpackt (mit Wasser ausspülen)
Für Labordialysefunktionen wie Entsalzung, Pufferaustausch oder molekulare Trennung
Spezifikation
Spezifikation
RC Dialysis Disc
Spektren/Por 1
33 mm
50 Pack
6 bis 8 kDa
Regenerierte Cellulose
1.3 in.
Für Labordialysefunktionen wie Entsalzung, Pufferaustausch oder molekulare Trennung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Spectrum™ Spectra/Por™ Dialysescheiben aus regenerierter Cellulose > Spectra/Por 1; MWCO: 6 to 8 kD; Diameter: 33mm (1.3 in.)