Learn More
Spectrum Labs™ Spectra/Mesh™ Woven Nylon Filter Discs
Hydrophilic nylon filters with high strength for use in laboratory, industrial, or pharmaceutical applications.
154.00 CHF - 232.00 CHF
Spezifikation
Material (Membran) | Nylon |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Labor, Industrie, Pharmazie |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Offene Fläche | Porengröße | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Offene Fläche | Porengröße | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15171996
|
Spectrum Labs™
145925 |
90 mm | 2% | 5 μm | 100 μm |
232.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15330952
|
Spectrum Labs™
148136 |
47 mm | 21% | 30 μm | 64 μm |
160.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15370842
|
Spectrum Labs™
145807 |
55 mm | 33% | 41 μm | 60 μm |
157.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 08-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15360952
|
Spectrum Labs™
148140 |
47 mm | 36% | 53 mm | 60 μm |
154.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 01-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15350842
|
Spectrum Labs™
145803 |
55 mm | 45% | 60 μm | 55 μm |
189.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 08-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15300962
|
Spectrum Labs™
148146 |
47 mm | 55% | 200 μm | 125 μm |
154.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Hydrophilic
- Good resistance against corrosives
- Resistant against pH 3 to 10
- Sterilize via irradiation
Spezifikation
Nylon | |
Labor, Industrie, Pharmazie |