Learn More
Spectrum Labs™ Spectra/Mesh™ Woven Nylon Filter Discs
Hydrophilic nylon filters with high strength for use in laboratory, industrial, or pharmaceutical applications.
Marke: Spectrum Labs™ 148136
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hydrophil
- Gute Beständigkeit gegenüber korrosiven Substanzen
- Beständig gegen pH 3 bis 10
- Sterilisieren mittels Bestrahlung
Spezifikation
Nylon | |
Labor, Industrie, Pharmazie | |
64 μm |
30 μm | |
21% | |
47 mm |