Learn More
Spectrum Labs™ Spectra/Mesh™ Woven Nylon Filter Discs
Hydrophilic nylon filters with high strength for use in laboratory, industrial, or pharmaceutical applications.
Marke:  Spectrum Labs™ 145803
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15350842
  • 189.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 18-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hydrophil
  • Gute Beständigkeit gegenüber korrosiven Substanzen
  • Beständig gegen pH 3 bis 10
  • Sterilisieren mittels Bestrahlung
Spezifikation
Spezifikation
Nylon
Labor, Industrie, Pharmazie
55 μm
60 μm
45%
55 mm