Learn More
Wheaton™ Probenbeutel mit Dokumententasche, einfach
Probenbeutel, ideal für den sicheren Transport von Patientenproben.
126.00 CHF - 158.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Probenbeutel |
---|---|
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Verschlusstyp | Selbstklebend |
Einwegprodukt | Ja |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Transport klinischer Proben und Dokumente |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16404989
|
Wheaton™
370160 |
150 x 150 mm |
126.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 27-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16414989
|
Wheaton™
370170 |
150 x 220 mm |
158.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 27-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Gewährleistet einen sicheren Probentransfer
- Für den Transport klinischer Proben und Dokumente
Spezifikation
Probenbeutel | |
Selbstklebend | |
Transport klinischer Proben und Dokumente | |
LDPE | |
1000 |
Nicht autoklavierbar | |
Ja | |
Dokumententasche, einfach | |
Unsteril |