Learn More
Wheaton™ Probenbeutel mit Dokumententasche, einfach
Probenbeutel, ideal für den sicheren Transport von Patientenproben.
Marke: Wheaton™ 370160
102.47 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gewährleistet einen sicheren Probentransfer
- Für den Transport klinischer Proben und Dokumente
Spezifikation
Probenbeutel | |
Selbstklebend | |
Transport klinischer Proben und Dokumente | |
LDPE | |
1000 | |
150 x 150 mm |
Nicht autoklavierbar | |
Ja | |
Dokumententasche, einfach | |
Unsteril | |
100 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wheaton™ Probenbeutel mit Dokumententasche, einfach > Größe (L x B): 150 x 150 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur