Learn More
Wheaton™ Probenbeutel mit Dokumententasche, einfach
Probenbeutel, ideal für den sicheren Transport von Patientenproben.
Marke:  Wheaton™ 370170
128.32 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16414989
  • 158.00 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 20-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gewährleistet einen sicheren Probentransfer
  • Für den Transport klinischer Proben und Dokumente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Probenbeutel
Selbstklebend
Transport klinischer Proben und Dokumente
LDPE
1000
150 x 220 mm
Nicht autoklavierbar
Ja
Dokumententasche, einfach
Unsteril
50
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Wheaton™ Probenbeutel mit Dokumententasche, einfach > Größe (L x B): 153 x 220 mm