Learn More
Thermo Scientific™ SpeciMAX™ Saliva Collection Kit
Das Thermo Scientific SpeciMAX Speichelentnahme-Kit bietet eine einfache Methode für die Gewinnung von Rohspeichel (auch als normaler, ganzer Speichel bezeichnet).
19.42 CHF - 391.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Speichelentnahmekit |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Nur für Forschungszwecke |
Lagerungsbedingungen | Bei 15 – 30 °C lagern |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17354473
|
Thermo Scientific™
A50696 |
400 Kits | N/A | N/A | N/A | |||||
17364473
|
Thermo Scientific™
A50696P10 |
10 Kits | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Das Thermo Scientific SpeciMAX Speichelentnahme-Kit wird mit einem anwenderfreundlichen Trichter, einem automatisierfreundlichen Speichelsammelröhrchen und einem Schraubverschluss geliefert, mit dem die Probe nach der Entnahme gesichert wird.Im Gegensatz zu konischen 15 und 50 ml-Röhrchen lässt sich das SpeciMAX Speichelentnahmeröhrchen einfach in automatische Verarbeitungs- und Analyseabläufe integrieren, die Teil von SARS-CoV-2-Überwachungsprogrammen mit hohem Durchsatz sind.Sie müssen den Speichel nicht mehr manuell aus sperrigen konischen Röhrchen pipettieren und den Speichel direkt in SpeciMAX-Röhrchen mit Automatisierungsgröße sammeln.Jedes SpeciMAX Kit ist einzeln in Einwegbeuteln verpackt, die eine einfache Verteilung von Geräten für die Speichelentnahme mit hohem Durchsatz ermöglichen.
Zu den Merkmalen des SpeciMAX Saliva Collection Kits gehören:
- Individuelle Einweg-Aufreißbeutel zum Schutz des Kits
- Nichtinvasive, einfache, schnelle 1 ml-Speichelselbstentnahme
- Optimiertes Proben-Kennzeichnung mit unverwechselbaren seriellen 1D-Barcodes
- Handelsübliche Verschlusskappe, kompatibel mit handelsüblichen Decapper-Systemen
- Speichelentnahmeröhrchen, das für die meisten Racks mit automatischer Handhabung von Flüssigkeiten geeignet ist
- Für die Geräte KingFisher Flex und KingFisher DuoPrime können optimierte Automatisierungsskripts heruntergeladen werden
Speichel wird zunehmend als geeignete Bioflüssigkeit für das SAR-CoV-2-Virus angesehen
Der Mensch produziert pro Tag durchschnittlich 1 bis 2 Liter Speichel.Speichel ist eine praktische DNA-Quelle für die Analyse genetischer Träger, die Analyse von Abstammung und Lebensstilen sowie die Pharmakogenomik.Kürzlich wurde die Mundhöhle, einschließlich Speichel, als Quelle des SARS-CoV-2-Virus nachgewiesen und kann eine direkte Rolle bei der Virusübertragung spielen (Huang, N., et alNat. Med.(2021); https://doi.org/10.1038/s41591-021-01296-8).Bei SARS-CoV-2-Virusstudien erleichtert die Speichelverwendung die Probennahme und erfordert keinen direkten Kontakt mit medizinischen Fachkräften, wodurch das Risiko einer Übertragung von Infektionskrankheiten verringert wird.
Anwenderfreundlich
Jedes SpeciMAX Speichelentnahmeset ist gebrauchsfertig in einzeln verpackten, leicht aufreißbaren Blisterbeuteln.Die Benutzeranweisungen für den Speichelspender sind direkt auf dem Deckel jeder Blisterpackung aufgedruckt, um maximalen Komfort zu gewährleisten.
Um das SpeciMAX Saliva Collection Kit zu verwenden, folgt der Speichelspender vier einfachen Schritten:
1.Den Trichter am Röhrchen befestigen
2.Füllen, bis der Speichel (ohne Blasen) zwischen den 1,0- und 2,0-Linien liegt
3.Trichter entfernen und entsorgen
4.Kappe befestigen und zum Schließen drehen
Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten die Speichelspender angewiesen werden, mindestens 30 Minuten lang auf Essen, Trinken, die Verwendung von Tabakprodukten oder Kaugummi zu verzichten, um optimale Ergebnisse zu erzielen.Die Speichelspender sollten den Speichel in ihrem Mund sammeln lassen und dann den Speichel in den oberen Teil des Trichters, der an der Speichelauffangvorrichtung befestigt ist, laufen lassen.Betrachten Sie den flüssigen Teil des Speichels, nicht die Blasen, wenn Sie entscheiden, ob genügend Speichel gesammelt wurde.
Labor- und automatisierungsgerechte, kostensparende Funktionen
SpeciMAX Speichelentnahme-Kits können den Prozess von der Entnahme bis zum Automatisierungssystem optimieren.Wenn beispielsweise eine manuelle Übertragung des Rohspeichels in ein automatisierungsgerechtes Röhrchen 30 Sekunden dauert, würde es etwa 8 Stunden dauern, bis die 1.000 Proben für den Arbeitsablauf der molekularen Analyse vorbereitet sind.Durch die Eliminierung manueller Speichelübertragungen mit den SpeciMAX Kits, die direkt in Ihre Probengestelle für die Automatisierung passen, können Labormitarbeiter Aufgaben mit höherem Wert oder höherer Komplexität wie Analysen und Ergebnisgenerierung durchführen.
Die SpeciMAX Speichelentnahmeröhrchen lassen sich nahtlos in Arbeitsabläufe im Labor mit hohem Durchsatz integrieren. Dabei werden entweder die Barcodes für die einzelnen Probenröhrchen oder vom Anwender erstellte Etiketten verwendet.Das kleine SpeciMAX Speichelentnahmeröhrchen macht die Lagerung einer großen Anzahl von Proben in 4°C-Räumen einfach zu verwalten.Labore können bis zu 6 Mal mehr SpeciMAX-Röhrchen in den gleichen Raum einsetzen, der für die Lagerung von sperrigen konischen 50 ml-Röhrchen erforderlich ist. Dadurch wird die Laborlogistik einfacher zu verwalten und wertvoller Laborraum bleibt erhalten.
Kompatibel mit RNA-Isolierung oder Direct-to-PCR-Arbeitsabläufen
Rohspeichel bietet Laboren die Möglichkeit, zwischen molekularbiologischen Arbeitsabläufen zu wechseln.Anwender können Nukleinsäure aus rohem Speichel mit speziellen Probenvorbereitungsreagenzien wie dem MagMAX Viral/Pathogen Total Nukleinsäure-Isolationskit entnehmen (KatNr. A48383R).Zusätzliche MagMAX Reagenzien, wie die MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 (A36570), MagMAX Saliva gDNA Isolation (A39060) und MagMAX mirVana Total RNA Isolation (A27828) Kits sind bereits mit optimierten Protokollen und KingFisher Magnetpartikelhandler-Automatisierungsskripten ausgestattet.Die Integration des SpeciMAX Saliva Collection Kits mit geeigneten MagMAX Probenvorbereitungs-Kits für verschiedene molekularbiologische Studien ist also bereits möglich.Das SpeciMAX Saliva Collection Kit und die MagMAX für Probenvorbereitung gereinigte Nukleinsäure können in mehreren nachgelagerten Anwendungen wie genomischer Analyse oder viraler Analyse mit TaqMan Genexpressionslösungen verwendet werden.
Für schnellere Ergebnisse, bei denen die Detektionsempfindlichkeit für Ihre Anwendung nicht so wichtig ist, kann Rohspeichel in Direct-to-PCR-Arbeitsabläufen verwendet werden, bei denen Speichel direkt in RT-PCR verwendet wird, z. B. mit dem TaqCheck SARS-CoV-2 Fast PCR Assay Kit (A50914).Mit den TaqCheck SARS-CoV-2 Fast PCR Assay Workflows mit SpeciMAX Speichelentnahme-Kits können Anwender die Nukleinsäure-Extraktion umgehen und so eine schnellere Durchlaufzeit vom Rohspeichel bis zu den Ergebnissen erzielen.
Spezifikation
Speichelentnahmekit | |
Nur für Forschungszwecke | |
Bei 15 – 30 °C lagern |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 2 Jahre