Learn More
Thermo Scientific™ SpeciMAX™ Saliva Collection Kit
Das Thermo Scientific SpeciMAX Speichelentnahme-Kit bietet eine einfache Methode für die Gewinnung von Rohspeichel (auch als normaler, ganzer Speichel bezeichnet).
Marke:  Thermo Scientific™ A50696
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17354473
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Speichelentnahmekit
400 SpeciMAX Speichelauffanggeräte (Speichelauffangröhrchen, Kappe und Trichter)
Bei 15 – 30 °C lagern
Nur für Forschungszwecke
400 Kits
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2209667 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberA50696
Chargennummer2318875 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberA50696
Chargennummer2209668 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberA50696
Chargennummer2309283 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberA50696
Chargennummer2309283 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/09/2023 Catalog NumberA50696
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SpeciMAX™ Saliva Collection Kit > 400 Kits