Learn More
Brady™ SPC Spender für Wandbefestigung, für Rollen mit einer Breite von 50 cm
Stange zum Halten der Rolle, während Tücher abgerissen werden. Leichte Konstruktion aus rostfreiem Stahl.
Marke: Brady™ 830953
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Gelb | |
SPC-Zubehör | |
Je 1 | |
1500 g |
Stahl | |
50 cm Rolle | |
50 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ SPC Spender für Wandbefestigung, für Rollen mit einer Breite von 50 cm > Zur Verwendung mit (Geräte):Zur Verwendung mit 50 cm-Rollen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur