Learn More
Merck Immobilon™-P PVDF-Membran
Hydrophobe PVDF-Transfermembran für Western Blotting
Marke:  Merck IPVH85R
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16329601
  • 661.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Immobilon-P-Membran, PVDF, 0.45 μm, 8,5 cm x 10 m-Rolle
Beschreibung
Beschreibung
  • Kompatible Färbungen: Coomassie Brillantblau, Amido Schwarz, India Ink, Ponceau-S rot, Colloidal-Gold, CPTS, Toluidin Blau, Transillumination, Sypro™ Ruby
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 m
Filtercode: IPVH, Immobilon P PVDF-Membran
Elektrostatisch, hydrophob
1
Hydrophobes Polyvinylidenfluorid (PVDF)
10 m x 8,5 cm
8.5 cm
Chemilumineszenz, Chromogen, Radioaktive Detektion
Weiß
Rolle
0,45 μm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Merck Immobilon™-P PVDF-Membran > 10 m x 8,5 cm