Learn More
Buerkle™ Ersatz-Sprühköpfe für die Buerkle™ Sprühflasche
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 mL
1000 mL
Beschreibung
- Für den Gebrauch mit Flaschen mit 250 bis 1000 ml
- Hergestellt aus Polypropylen und Polyethylen
- Hebelpumpe mit anpassbarer Düse
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 1000 mL |
Farbe | Weiß |
Beschreibung | Sprühkopf |
Material | Polyethylen, Polypropylen |
Produkttyp | Hebelpumpenzerstäuber mit einstellbarer Düse |
Zur Verwendung mit (Geräte) | 500 ml-Sprühflasche |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Ersatz-Sprühköpfe für die Buerkle™ Sprühflasche >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur