Learn More
Socorex™ Ersatzteilsätze
Ersetzen Sie bei Bedarf die Teile der Ventilbaugruppe für die Socorex™ 187 Schlauchfüllspritze. Socorex™ Ersatzbeutel, Socorex™ 187 Spritze enthält alle Ersatzteile, die für die Reparatur/den Austausch Ihres Socorex™ 187 Spritzenventils erforderlich sind.
7.26 CHF - 9.15 CHF
Spezifikation
Enthält | 2x Federn, 2x Kugeln, 2x Ventilscheiben, eine Zylinderscheibe. |
---|---|
Produkttyp | Ersatzkit-Beutel |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10633633
|
Socorex™
1.187.7210 |
Socorex 187 Spritze mit Saugschlauchfüllung, 10 ml |
9.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10580943
|
Socorex™
1.187.7202 |
Socorex 187 Spritze mit Saugschlauchfüllung, 2 ml |
9.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10631903
|
Socorex™
1.187.72005 |
Socorex 187 Spritze mit Saugschlauchfüllung, 0,5 ml |
7.26 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Ersatzteile für Socorex™ 187 Spritzenmodelle mit Röhrchenzuführung auf Basis des Spritzenvolumens.
- Jede Tasche enthält Folgendes:
- 2Federn.
- 2Kugeln.
- 2Ventilscheiben.
- Je 1 Zylinderscheibe.
Spezifikation
2x Federn, 2x Kugeln, 2x Ventilscheiben, eine Zylinderscheibe. | |
Ersatzkit-Beutel |