Learn More
Socorex™ Ersatzteilsätze
Ersetzen Sie bei Bedarf die Teile der Ventilbaugruppe für die Socorex™ 187 Schlauchfüllspritze. Socorex™ Ersatzbeutel, Socorex™ 187 Spritze enthält alle Ersatzteile, die für die Reparatur/den Austausch Ihres Socorex™ 187 Spritzenventils erforderlich sind.
Marke:  Socorex™ 1.187.72005
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10631903
  • 9.65 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ersatzteile für Socorex™ 187 Spritzenmodelle mit Röhrchenzuführung auf Basis des Spritzenvolumens.
  • Jede Tasche enthält Folgendes:
    • 2Federn.
    • 2Kugeln.
    • 2Ventilscheiben.
    • Je 1 Zylinderscheibe.
Spezifikation
Spezifikation
2x Federn, 2x Kugeln, 2x Ventilscheiben, eine Zylinderscheibe.
Ersatzkit-Beutel
Socorex 187 Spritze mit Saugschlauchfüllung, 0,5 ml