Learn More
Socorex™ Ersatzteilsätze
Ersetzen Sie bei Bedarf die Teile der Ventilbaugruppe für die Socorex™ 187 Schlauchfüllspritze. Socorex™ Ersatzbeutel, Socorex™ 187 Spritze enthält alle Ersatzteile, die für die Reparatur/den Austausch Ihres Socorex™ 187 Spritzenventils erforderlich sind.
Marke: Socorex™ 1.187.7210
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ersatzteile für Socorex™ 187 Spritzenmodelle mit Röhrchenzuführung auf Basis des Spritzenvolumens.
- Jede Tasche enthält Folgendes:
- 2Federn.
- 2Kugeln.
- 2Ventilscheiben.
- Je 1 Zylinderscheibe.
Spezifikation
2x Federn, 2x Kugeln, 2x Ventilscheiben, eine Zylinderscheibe. | |
Ersatzkit-Beutel | |
10 ml | |
Socorex 187 Spritze mit Saugschlauchfüllung, 10 ml |