Learn More
Bel-Art™ Schwingungsdämpfende SP Scienceware™ Vibrasorb™ Premium Untersätze
Zum Schutz elektromechanischer und optischer Geräte vor Vibrationen. Bel Art™ SP Scienceware™ Vibrasorb™ Premium Vibrationsdämpfungshalterungen erleichtern die optimale Nutzung der Geräte.
1175.00 CHF - 1580.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Not Autoclavable
Breite (metrisch) 35 cm
Produkttyp Vibration Damping Mount
Farbe Gray
Material Terrazo
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Breite (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Breite (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12320679
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
H18386-0000
45 x 56 x 7.6 cm
1580.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12330679
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
H18386-0001
35 x 35 x 7.6 cm
1175.00 CHF
1 Stück
N/A
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Zum Schutz elektromechanischer und optischer Geräte vor Vibrationen. Bel Art™ SP Scienceware™ Vibrasorb™ Premium Vibrationsdämpfungshalterungen erleichtern die optimale Nutzung der Geräte.
  • Die polierte Oberfläche ist beständig gegen Kratzer und chemische Angriffe Dicke der Plattformen 6.4 cm (2½ in.)
  • Aus dichtem schwarzen und weißem Terrazzo
  • Die vier Vibro-Absorber™ Kissen mit Neoprenfüßen tragen bis zu 16 kg (35 lbs.)
  • Größere Kissen absorbieren Vibrationen bis zu 13 Hz bei einer Belastung von 16 kg (35 lbs.), kleinere Kissen absorbieren Vibrationen bis zu 16 Hz. Für eine Belastung von 16 kg (35 lbs.)
  • Bei leichteren Lasten erhöht sich die minimale Dämpfungsfrequenz für beide Größen auf einen Wert zwischen 16 und 25 Hz
  • Versandgewicht: groß 39 kg (87 lbs.), klein 19 kg (42 lbs.)
Spezifikation
Spezifikation
Not Autoclavable
Vibration Damping Mount
Terrazo
35 cm
Gray
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ Schwingungsdämpfende SP Scienceware™ Vibrasorb™ Premium Untersätze