Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Absperrhähne
Mit einem herausnehmbaren, auslaufsicheren Stopfen aus chemikalienbeständigem, nicht haftendem PTFE mit Schlauchanschlüssen, die für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 1/4 bis 3/8 geeignet sind
65.81 CHF - 73.70 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Tubing |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Tubing |
Plug Material | PTFE |
Produktcode | Marke | Typ | Stopfenöffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Stopfenöffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10538491
|
Bel-Art™
F30891-0000 |
2-Wege-Absperrhahn | 4 mm |
68.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10271991
|
Bel-Art™
F30894-0000 |
3-Wege-Sperrhahn | 2 mm |
73.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11372224
|
Bel-Art™
F30895-0000 |
3-Wege-Sperrhahn | 4 mm |
69.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10018220
|
Bel-Art™
F30890-0000 |
2-Wege-Absperrhahn | 2 mm |
65.81 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Sofortige Abschaltsteuerung
- Drucknennwert ist 240 kPa (35 psi)
- Dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
- Das Dreiwege-Modell ermöglicht den Anschluss von zwei oder allen drei Armen
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Tubing | |
Tubing | |
PTFE |