Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Absperrhähne
Mit einem herausnehmbaren, auslaufsicheren Stopfen aus chemikalienbeständigem, nicht haftendem PTFE mit Schlauchanschlüssen, die für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 1/4 bis 3/8 geeignet sind
Marke:  Bel-Art™ F30890-0000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10018220
  • 65.81 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Sofortige Abschaltsteuerung
  • Drucknennwert ist 240 kPa (35 psi)
  • Dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
  • Das Dreiwege-Modell ermöglicht den Anschluss von zwei oder allen drei Armen
Spezifikation
Spezifikation
2-Wege-Absperrhahn
2-Wege; 2 mm Bohrungsgröße
Autoklavierbar
6.4 bis 9.5 mm
Abnehmbarer auslaufsicherer Stecker
2 mm
Polypropylen, PTFE
240 kPa
1er-Karton