Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ runde Flaschen-Bleiringe mit Vikem™ Vinylbeschichtung
Zum Schutz und zur Stabilisierung von teuren Glasartikeln. SP Scienceware™ Runde Flaschengewichte mit Bleiring und Vikem™ Vinylbeschichtung verringern ein Schwimmen, Glasbruch und ein Verschütten von Chemikalien.
37.15 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Zubehör |
---|---|
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Farbe | Red |
Material | Vinyl-coated Lead |
Form | Ring |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Gewicht (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Gewicht (angloamerikanisch) | Price | Quantity & Availability | ||||
10202541
|
Bel Art™
F18307-0005 |
1.69 Zoll | 2,9 in. | 0,15 lb. |
37.15 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
Description
- Zur Stabilisierung von Glasartikeln beim Eintauchen in Wasserbäder, zur Verringerung von Verrutschen, Bruchgefahr und Verschütten von Chemikalien
- Hellrote Vikem Vinylbeschichtung
- Chemikalienbeständig
- Kein Zerkratzen von Kolben
Specifications
Zubehör | |
Red | |
Ring | |
Yes | |
Kolben mit geradem Hals in Erlenmeyerform |
Nicht autoklavierbar | |
Vinyl-coated Lead | |
None | |
Non-sterile |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Bel Art™ SP Scienceware™ runde Flaschen-Bleiringe mit Vikem™ Vinylbeschichtung