Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ runde Flaschen-Bleiringe mit Vikem™ Vinylbeschichtung
Zum Schutz und zur Stabilisierung von teuren Glasartikeln. SP Scienceware™ Runde Flaschengewichte mit Bleiring und Vikem™ Vinylbeschichtung verringern ein Schwimmen, Glasbruch und ein Verschütten von Chemikalien.
Marke:  Bel-Art™ F18307-0005
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10202541
  • 37.15 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur Stabilisierung von Glasartikeln beim Eintauchen in Wasserbäder, zur Verringerung von Verrutschen, Bruchgefahr und Verschütten von Chemikalien
  • Hellrote Vikem Vinylbeschichtung
  • Chemikalienbeständig
  • Kein Zerkratzen von Kolben
Spezifikation
Spezifikation
Zubehör
Kolben mit geradem Hals in Erlenmeyerform
2,9 in.
4,3 cm
237 g
Nicht autoklavierbar
1.69 Zoll
7.6 cm
0,15 lb.