Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Frigimat™ Junior Trockeneismaschine
Produziert Trockeneis in Flocken- oder Schneeform
114.00 CHF - 253.00 CHF
Produktcode | Marke | Material | Typ | Zur Verwendung mit (Geräte) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Typ | Zur Verwendung mit (Geräte) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11725748
|
Bel Art™
03716-90 |
Strapazierfähiges Gewebe | Dry Ice Maker Bags | Bel-Art Scienceware™ Frigimat™ Junior Trockeneishersteller | Ersatzbeutel für Trockeneisbereiter |
114.00 CHF
3 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12952580
|
Bel Art™
F38886-0000 |
Messing; Polypropylen | Dry Ice Maker | Standard-CO2-Zylinder | Messingdüse mit Konus aus Polypropylen, Klammer, strapazierfähiger Stoffbeutel |
253.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Düse direkt an den Zylinder mit verdichtetem LCO anschrauben2; Zylinder muss ein Tauchrohr haben.
- Beim Öffnen des Zylinderventils um 0.75 Umdrehungen gelangt LCO2 durch Ausdehnung in den Beutel und erzeugt Trockeneisschnee; das Ventil wird dann geschlossen und der Beutel kann entfernt und entleert werden.
- Den Beutel mit der Klammer am Konus der Düse befestigen.
- Nach dem Entleeren kann der Beutel sofort wieder für die nächste Befüllung angebracht werden.
- Ergibt .77 kg (1.7 lb) Flocken pro Beutel.
Bestellinformation
Konus 5L x 2.312 Zoll (127 x 59 mm) Durchmesser an der breitesten Stelle. Beutel, 6 x 12 Zoll (Durchm./L) (15x31 cm).
Spezifikation
Trockeneis machen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel Art™ SP Scienceware™ Frigimat™ Junior Trockeneismaschine