Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Abklatschplatte/Petrischalengestell
Zum sicheren Transportieren, Inkubieren und Lagern von 100 mm-Petrischalen; trägt zur Optimierung der Probenverarbeitung auf der Arbeitsfläche bei
108.00 CHF - 119.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Petri Dish Rack
Enthält Mittelteiler mit Griff
Array 2 x 3
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Weiß
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Abmessungen (L x B x H) Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B x H) Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10566384
Unterlagen ansehen
Bel Art™
F18990-0000
10,47 x 6,49 x 7 in. (26,6 x 16,5 x 17,8 cm) Kontaktplatten mit Deckel
119.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13383599
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bel Art™
F18991-0000
13 x 8,25 x 7 in. (33,02 x 21 x 17,78 cm) 10 cm-Petrischalen mit Deckel
108.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sicherer Transport, Inkubation und Lagerung von bis zu 60 Abklatschplatten mit Deckeln (bis zu 72 mm Durchmesser) oder 42 Petrischalen mit Deckeln (bis zu 100 mm Durchmesser) zur Optimierung der Verarbeitung von Tischproben.
  • Kompatibel mit RODAC™- und BD™-Platten
  • Das Gestell ist aus 6 Säulen aufgebaut, mit Zugangsschlitzen für das einfache Entnehmen von Platten aus dem Gestell
  • Eine zentrale Trennung mit eingebautem Griff bietet viel Raum für Markierungen
  • Bis zu vier Gestelle können zur sicheren Stapelung übereinander gesteckt werden
  • Die Gestelle sind aus Polypropylen, bei 121°C (250°F) autoklavierbar und einfach zu montieren
Spezifikation
Spezifikation
Petri Dish Rack
2 x 3
Weiß
Polypropylen
Ja
17,8 cm
Mittelteiler mit Griff
Autoklavierbar
Petri Dishes
Rectangular
Non-sterile
7 in.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel Art™ SP Scienceware™ Abklatschplatte/Petrischalengestell