Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Abklatschplatte/Petrischalengestell
Zum sicheren Transportieren, Inkubieren und Lagern von 100 mm-Petrischalen; trägt zur Optimierung der Probenverarbeitung auf der Arbeitsfläche bei
Marke:  Bel Art™ F18991-0000
97.88 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13383599
  • 108.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sicherer Transport, Inkubation und Lagerung von bis zu 60 Abklatschplatten mit Deckeln (bis zu 72 mm Durchmesser) oder 42 Petrischalen mit Deckeln (bis zu 100 mm Durchmesser) zur Optimierung der Verarbeitung von Tischproben.
  • Zugriffsschlitze ermöglichen das sichere Herausnehmen der Platten aus dem Gestell
  • Bis zu vier Gestelle können zusammengestapelt und ineinander verzahnt werden, um versehentliches Umstoßen zu verhindern, und eine kleine stabile Grundfläche spart Tischfläche
  • Eine zentrale Trennung bietet Raum für Markierungen und hat einen integrierten Griff, der die Proben nicht behindert
  • Hergestellt aus weißem Polypropylen, kann bei 121°C (250°F) dampfautoklaviert werden
  • Die Gestelle werden flach geliefert und sind leicht zu montieren
Spezifikation
Spezifikation
Mittelteiler mit Griff
2 x 3
Weiß
Polypropylen
Rectangular
Non-sterile
13 x 8,25 x 7 in. (33,02 x 21 x 17,78 cm)
13 in.
8,25 in.
7 in.
Petri Dish Rack
Autoklavierbar
Petri Dishes
42
Ja
10 cm-Petrischalen mit Deckel
33,02 cm
21 cm
17,78 cm
100 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Bel Art™ SP Scienceware™ Abklatschplatte/Petrischalengestell > Petrischalengestell, 13 x 8,25 x 7 Zoll