Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Büchner-Trichter
Leicht, aber nicht kopflastig.
Marke: Bel-Art™ H14603-0000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Leicht, aber nicht kopflastig.
- Zweiteiliger Trichter für einfachere Reinigung
- Perforierte Filterplatte
- Dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
Spezifikation
Innendurchm. oben: 9,4 cm | |
Polypropylen | |
Autoklavierbar | |
Geformt aus perforierter PP-Filterplatte | |
Jeweils |
315 ml | |
17.8 cm | |
90 mm | |
7.62 cm | |
Büchner-Trichter |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Büchner-Trichter > Volumen 315 ml; Passend für Filterpapier mit Durchm.: 90 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur