Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Büchner-Trichter
Leicht, aber nicht kopflastig.
37.00 CHF
Spezifikation
Material Polypropylen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Enthält Geformt aus perforierter PP-Filterplatte
Produkttyp Büchner-Trichter
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Höhe (metrisch) Länge (metrisch) Stiel Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Höhe (metrisch) Länge (metrisch) Stiel Preis Menge & Verfügbarkeit  
15374354
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
H14603-0000
315 ml 17.8 cm 7.62 cm
37.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Leicht, aber nicht kopflastig.
  • Zweiteiliger Trichter für einfachere Reinigung
  • Perforierte Filterplatte
  • Dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
Autoklavierbar
Geformt aus perforierter PP-Filterplatte
Büchner-Trichter