-
Thermo Scientific ClickSeal Biocontainment Lids
-
Thermo Scientific Outstanding Capacity Small Footprint
-
Thermo Scientific Fiberlite Rotors for Benchtop Applications
-
Thermo Scientific General Purpose Pro Centrifuges Series
-
Thermo Scientific Fiberlite Rotors for Benchtop Applications
-
Thermo Scientific General Purpose Pro Centrifuges Series
-
Thermo Scientific ClickSeal Biocontainment Lids
-
Thermo Scientific Outstanding Capacity Small Footprint
Thermo Scientific™ Sorvall X4 Pro Zentrifugenserie
Platzsparend und mit hoher Kapazität. Touchscreen der Pro-Serie beschleunigt Programmierung und Verarbeitung. Ideal für Mehrzweckanwendungen, die variable Rotoren, Drehzahlen und Programmierkapazitäten erfordern.
Marke: Thermo Scientific™ 75009505
9938.25 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24282" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
Touchscreen der Pro-Serie gewährleistet leichteres Programmieren und schnellere Ergebnisse, einfaches Aufrufen und Verfolgen aller Läufe, bessere Überwachung des Zustands von Rotor und Zentrifuge Kapazität von bis zu 4 l (einschließlich 196 Blutentnahmeröhrchen und 96 konische 15 ml-Röhrchen); schneller AutoLock-Rotorwechsel
Einfache Bedienung und intuitives Design
- Farbiger Touchscreen ermöglicht schnelle Programmierung und Überwachung der Zentrifuge und Speicherung von 100 Programmen
- Das moderne Industriedesign erlaubt eine kontinuierlich verbesserte Ergonomie beim Beladen des Rotors, höhere Anwendersicherheit und das Einhalten geltender Zertifizierungsanforderungen
- Ausführliche Informationen zum Betrieb sowie die Anzeige von Soll- und Istwerten maximieren Laufleistung und Temperaturgenauigkeit und gewährleisten so einen besseren Probenschutz
- Drehzahl, Laufzeit und Temperatur lassen sich über direkte Tastatureingabe sogar während des Laufs einstellen
- Die innovative Deckelverriegelung ermöglicht das Schließen und Verriegeln des Zentrifugendeckels auch auf hohen Labortischen durch leichten Knopfdruck
- Das doppelte Temperaturmanagementsystem zeigt die Lufttemperatur in der Kammer sowie die Probentemperatur an und gewährleistet so eine genaue Kontrolle der Probentemperatur während des Durchlaufs
Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III Rotorsystem
- Das sichere Verriegelungssystem ermöglicht das Einsetzen und Wechseln von Rotoren mit einem einzigen Knopfdruck
- Das spart Zeit beim Wechsel zwischen verschiedenen Applikationen
- Der einfache und schnelle Zugriff auf die Rotorkammer gewährleistet eine leichte Reinigung, eine gesündere Arbeitsumgebung und eine längere Lebensdauer des Geräts
Thermo Scientific™ ClickSeal™ Becherverschlusssystem
- Mit einem Klick verschließbares Biocontainment-System. Keine Schraubverschlüsse und keine komplizierten Klammern mehr erforderlich
- Einhändiges Öffnen und Schließen auch mit Handschuhen
- Zertifiziert durch CAMR™ in Porton Down, England
Thermo Scientific™ SMARTSpin™ Technologie
- Das fortschrittliche Rotormanagementsystem optimiert den Beschleunigungs- und Bremsvorgang sowie die Unwuchterkennung für alle Rotoren und Drehzahlen
- Optimale Sicherheit und bessere Trennungen
Platzsparendes Design
- Kompakte, platzsparende Abmessungen bei Tischgeräten und Standzentrifugen
- Die ergonomisch günstige Höhe und die abgerundete Bauweise ermöglichen eine bequeme Probenhandhabung und Reinigung des Gerätes
Energieeffizient
- Durch die kompakte Bauweise kann 40 % Energie bei Standardprotokollen wie z. B. der Blutkomponententrennung oder der Zentrifugation konischer Röhrchen eingespart werden
- Programmierbares Ein- und Ausschalten des Zentrifugenkompressors spart Zeit und Energie
Spezifikation
EN/UL/IEC 61010-1EN/UL/IEC 61010-2EN/UL/IEC 61326-1EN/UL/IEC 61326-2FCC-Teil 15 | |
Thermo Scientific Sorvall X4 Pro-MD, 208-240V 50/60 Hz | |
25,830 x g Festwinkel (mit 30x 2 ml-Rotor), 7.164 x g Ausschwingung (mit BIOShield 1000A Rotor) | |
No | |
Direkte, bürstenlose Induktion mit niedrigem Profil | |
Energieeffizient, weniger Abfall | |
Die Vorderseite, Oberseite und Seiten sind aus Kunststoff (PC-ABS) und mit 2K-Lack (PUR-basiert) lackiert, das Metallgehäuse aus kaltgewalztem Stahl mit Pulverlackierung (strukturiert) und die Zentrifugenschüssel korrosionsbeständig mit hoher Wärmeleitfähigkeit (EDELSTAHL 1.4301 KALTGEWALZT). Die Gerätefüße sind aus Gummi. | |
IVD-zertifiziert | |
Auswahl an neun Beschl.-/zehn Verzög.raten | |
TX-1000 | |
Bis zu 99 h 59 min, 59 s | |
Option zum Hoch- oder Herunterzählen | |
Ja | |
690 x 566 x 362 mm | |
690 mm | |
566 mm | |
33,9 in. | |
861 mm | |
690 mm | |
208/240 V | |
50/60 Hz |
Mikroprozessor | |
196x 5,0/7,0 ml-Blutentnahmeröhrchen, 148x 9,0/10,0 ml-Blutentnahmeröhrchen, 96x konische 15 ml-Röhrchen, 40x konische 50 ml-Röhrchen, 6 Mikrotiterplatten, 4x 1.000 ml-Bioflaschen (mit TX-1000 Rotoren) | |
Sorvall™ | |
Intuitive Benutzeroberfläche mit Vollfarb-Touchscreen | |
Kauf von Thermo Scientific Rotor und Zubehör, die für den Betrieb erforderlich sind | |
Gedruckte englische Bedienungsanleitung, USB-Stick mit Bedienungsanleitung in 28 Sprachen, Korrosionsschutzöl (70009824), Netzkabel für die entsprechende Netzspannung des Landes, Konformitätserklärung | |
Stores up to 100 events and programs | |
<64 dB(A) Rotor F15-8x50c; 14.500 U/min | |
Bis zu 100 Programme mit mehrstufiger Programmierung über den Berührungsbildschirm wählbar; mit programmierbaren Pulsoptionen | |
Nein | |
ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001 | |
Tischzentrifuge | |
5 Jahr begrenzt | |
27,2 in. | |
22,3 in. | |
14,2 in. | |
362 mm | |
27,2 in. | |
89 kg | |
1600 w | |
Cleanroom compatibility Class ISO 7 according to DIN EN ISO 14644-1 |
Videos
-
Thermo Scientific ClickSeal Biocontainment Lids
-
Thermo Scientific Outstanding Capacity Small Footprint
-
Thermo Scientific Fiberlite Rotors for Benchtop Applications
-
Thermo Scientific General Purpose Pro Centrifuges Series
-
Thermo Scientific Fiberlite Rotors for Benchtop Applications
-
Thermo Scientific General Purpose Pro Centrifuges Series
-
Thermo Scientific ClickSeal Biocontainment Lids
-
Thermo Scientific Outstanding Capacity Small Footprint
Sonderangebote
-
Thermo Scientific Sorvall
,
Fisherbrand
,
Thermo Scientific
Machen Sie uns ein Angebot für Zentrifugen
Erhalten Sie Sonderpreise auf Top-Zentrifugen. Machen Sie uns heute ein Angebot und modernisieren Sie Ihre Laborausrüstung. Nur für kurze Zeit!Aktionscode: 21629Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31