Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX™ 6000 Superspeed-Zentrifuge
Die Sorvall LYNX 6000 Superspeed-Zentrifuge bietet hervorragende Leistung, um auch wachsende Anwendungsanforderungen zu erfüllen – von der akademischen Forschung bis hin zur industriellen Produktion, mit bis zu 100,605 und einer Kapazität von bis zu 6 Litern.
65536.05 CHF - 65716.95 CHF
Spezifikation
Außentiefe (angloamerikanisch) | 31,7 in. |
---|---|
Außentiefe (metrisch) | 805 mm |
Frequenz | 50/60 Hz |
Profil (Beschleunigung/ Bremsen) | 9 Beschl., 10 Verzög. |
Typ | Superspeed-Zentrifuge |
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13426073
![]() |
Thermo Scientific™
75006590 |
200/240 V, 50/60 Hz, 30 A, einphasig | Sorvall LYNX 6000 Superspeed-Zentrifuge | N/A | ||||||
15119206
![]() |
Thermo Scientific™
75006591 |
380/400 V, 50/60 Hz, 16 A, dreiphasig | Sorvall LYNX 6000 Superspeed-Zentrifuge | N/A | ||||||
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX 6000 Superspeed Zentrifuge zeichnet sich durch leistungsstarke Technologie bei bahnbrechender Einfachheit aus: von Sicherheit per Knopfdruck und Flexibilität bei Anwendungen dank des Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotorwechsels bis hin zur sofortigen Rotorerkennung und Programmierung der verzögerungsfreien Thermo Scientific™ Auto-ID Rotoridentifizierung und der weiterentwickelten Ergonomie und des weiter verbesserten Betriebsverhaltens der Thermo Scientific™ Fiberlite™ Rotoren aus Kohlefaser. Erzielen Sie Probenverarbeitung mit hohem Durchsatz bis zu einem Fassungsvermögen von 6 l und bis zu 100,605 x g. Zudem können diese Geräte mehreren Anwendern zugewiesen und so die wachsenden Ansprüche an die Forschungsaufgaben in einer Laborgemeinschaft bewältigt werden. Ausgelegt auf Zuverlässigkeit für konsistente Ergebnisse und maximale Betriebszeit.
Von der akademischen Forschung bis zur Bioproduktion unterstützen Sie Ihre Hochleistungs-Separationen und sich entwickelnden Anwendungsanforderungen:
- Außergewöhnliche Leistung von bis zu 100,605 x g und bis zu 6 l Kapazität
- Kürzere Einrichtzeiten und erhöhte Rotorsicherheit durch Rotorinnovationen
- Schnelles und sicheres Wechseln von Rotoren und Anwendungen in weniger als 3 Sekunden mit Auto-Lock-Rotorwechsel auf Knopfdruck
- Die sofortige Auto-ID-Rotorerkennung lädt automatisch die Rotorspezifikationen in die Zentrifugenparameter
- Wählen Sie aus 19 optionalen Rotoren, um die ideale Lösung für Ihre Anwendung zu finden, die Laborgeräte von Mikroplatten über Mikrotuben bis hin zu 1-Liter-Flaschen unterstützen:
- Leichte Fiberlite Kohlefaser-Rotoren mit Korrosions- und Ermüdungsbeständigkeit sichern die strukturelle Integrität des Rotors, unterstützt durch eine 15-jährige Garantie
- Ausschwingrotoren bieten Vielseitigkeit und größere Kapazität bei hoher RZB mit zahlreichen Adaptern für flexible Forschung
- Komplettes Festwinkelrotor-Portfolio für gängige Röhrchen und Flaschen der Größen 50 ml, 50 ml konisch, 250 ml, 500 ml und 1 l sowie Spezialrotor-Optionen für spezifische Protokollanforderungen
- Kontinuierliche Lauf-/Zonalrotoren bieten eine Erweiterung der Flexibilität von Superspeed-Anwendungen bis zur Zellernte und der Klärung von Lysaten
- Die Centri-Touch Touchscreen-Oberfläche mit dem hellen, gut sichtbaren und robusten Display vereinfacht die Eingabe der Laufparameter und bietet gleichzeitig integrierte Schulungsmöglichkeiten und Zugriffskontrollfunktionen, wie z. B. Anwenderanmeldung mit Passwortschutz
- Laden Sie die Centri-Vue-Anwendung für die Echtzeitüberwachung und -steuerung von 1 oder bis zu 100 Zentrifugen von Ihrem mobilen Gerät herunter
- Fortschrittliche Technologie für Ressourceneffizienz, einschließlich Energieverbrauchsoptionen und Smart Vacuum, reduziert den Energieverbrauch für einen typischen Durchlauf
- Erweiterte Biosicherheit durch optionalen HEPA-Filter
- Eine kompakte Konstruktion, die nicht am Boden befestigt werden muss, automatischer Türöffner und eine integrierte Arbeitsfläche optimieren den täglichen Einsatz dieser Zentrifuge.
- Erfüllt globale Standards und unterstützt das GMP/GLP-Datenmanagement
Spezifikation
31,7 in. | |
50/60 Hz | |
Superspeed-Zentrifuge | |
29.000 U/min | |
Ja | |
930 mm | |
805 mm | |
27,6 in. | |
Sorvall LYNX 6000 Superspeed-Zentrifuge | |
Umweltfreundlicher Modus | |
99 Stunden, Dauerbetrieb | |
Touchscreen-Oberfläche | |
120 Programme mit alphanumerischer Benennung | |
-20 bis +40 °C | |
Auto-ID Instant |
805 mm | |
9 Beschl., 10 Verzög. | |
6 x 5 ml | |
100,605 x g (mit Rotor T29–8x50) | |
36,6 in. | |
31,7 in. | |
<59 dBA | |
700 mm | |
Bürstenlos, hohes Drehmoment | |
Auswahl in mehreren Sprachen, Rotorrechner, integrierte Schulungsvideos, Anwender-Protokollierung, Anwender-Sperrfunktion, automatischer Türöffner, Rotor-Komfortgriff | |
Einheit: 1 Jahr, Antrieb: 3 Jahre, Kühlsystem: 5 Jahre | |
93,0 x 70,0 x 80,5 cm (36,6 x 27,6 x 31,7 in.) | |
IEC 61010-2-020 2. Ausgabe oder neuer | |
Sorvall™ | |
Energieeffizient, weniger Abfall |