Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX™ 6000 Superspeed-Zentrifuge
Die Sorvall LYNX 6000 Superspeed-Zentrifuge bietet hervorragende Leistung, um auch wachsende Anwendungsanforderungen zu erfüllen – von der akademischen Forschung bis hin zur industriellen Produktion, mit bis zu 100,605 und einer Kapazität von bis zu 6 Litern.
Marke: Thermo Scientific™ 75006590
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX 6000 Superspeed Zentrifuge zeichnet sich durch leistungsstarke Technologie bei bahnbrechender Einfachheit aus: von Sicherheit per Knopfdruck und Flexibilität bei Anwendungen dank des Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotorwechsels bis hin zur sofortigen Rotorerkennung und Programmierung der verzögerungsfreien Thermo Scientific™ Auto-ID Rotoridentifizierung und der weiterentwickelten Ergonomie und des weiter verbesserten Betriebsverhaltens der Thermo Scientific™ Fiberlite™ Rotoren aus Kohlefaser. Erzielen Sie Probenverarbeitung mit hohem Durchsatz bis zu einem Fassungsvermögen von 6 l und bis zu 100,605 x g. Zudem können diese Geräte mehreren Anwendern zugewiesen und so die wachsenden Ansprüche an die Forschungsaufgaben in einer Laborgemeinschaft bewältigt werden. Ausgelegt auf Zuverlässigkeit für konsistente Ergebnisse und maximale Betriebszeit.
Auto-Lock-Rotorwechsel
- Sicherer Rotorwechsel auf Knopfdruck in unter 3 Sekunden
- Verbesserte Sicherheit und hoher Komfort
- Kein Werkzeug erforderlich
- Schnelles Wechseln von Rotoren und Anwendungen
Sofortige Auto-ID Rotoridentifikation
- Unmittelbare Erkennung des Rotors beim Einsetzen
- Die Rotorspezifikationen werden automatisch in die Zentrifugenparameter übernommen.
- Kürzere Vorbereitungszeiten, verbesserte Sicherheit
Umfangreiche Rotorenauswahl
Unterstützt mehrere Anwender und wachsende Forschungsanforderungen
- Fiberlite Kohlefaserrotoren sind äußerst ergonomisch und wirtschaftlich
- Leichte Kohlefasern und die innovative Konstruktion ermöglichen einzigartige Rotorvarianten, die mit Metall nicht möglich sind.
- Korrosions- und ermüdungsbeständige Materialien sorgen für eine unvergleichliche Beständigkeit der Rotoren
- 15 Jahre Garantie
- Ausschwingrotoren bieten Vielseitigkeit und größere Kapazität bei hoher RZB mit zahlreichen Adaptern für flexible Forschung
- Komplettes Festwinkelrotor-Portfolio für gängige Röhrchen und Flaschen der Größen 50 ml, 50 ml konisch, 250 ml, 500 ml und 1 l sowie Spezialrotor-Optionen für spezifische Protokollanforderungen
- Kontinuierliche Lauf-/Zonalrotoren bieten eine Erweiterung der Flexibilität von Superspeed-Anwendungen von der Zellernte bis zur Klärung von Lysaten
Touchscreen-Oberfläche
Einfache Eingabe der Laufparameter mit einem großen, hellen interaktiven Touchscreen für alle Funktionen
- 99 Programm-Speicherplätze
- Integrierter Rotorrechner für Protokolländerungen und -übertragungen
- Mehrsprachige Anweisungen in Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und anderen Sprachen
- Bedienergeführte Protokollierung und Berichterstellung, optionaler Passwortschutz
Centri-Vue Anwendung
Echtzeitüberwachung und -steuerung über Mobilgeräte
- Ermitteln Sie auf einen Blick den Status von 1 bis zu 100 Zentrifugen.
- Für die Steuerung von Start und Stopp wird eine sichere Verbindung mit der Zentrifuge hergestellt.
- Geben Sie den Hauptbildschirm des Instruments auf Ihrem Smart-Gerät wieder, um den Durchlauf zu überwachen oder auf Diagnosefehler zu prüfen.
Ergonomisch und sicher
- Optimale Arbeitshöhe von 860 mm
- Integrierte Arbeitsfläche
- Erfüllt globale Sicherheitsstandards ohne die Notwendigkeit der Befestigung des Geräts am Boden
- Leiser Betrieb (< 59 dBA)
- Der Zentrifugendeckel öffnet sich vollständig und automatisch mittels einer großen, praktischen Taste.
Unterstützt GMP/GLP-Datenmanagement
- Einfache Qualitätskontrolle und Dokumentation
- Integrierte Aufzeichnung der Anwender- und Durchlaufbedingungen, die über eine USB- oder Ethernet-Verbindung heruntergeladen werden können
Hervorragende Energieeffizienz
- Energiespareinstellungen
- Die Funktion Smart Vacuum (Intelligentes Vakuum) reduziert den Energieverbrauch bei einem typischen Lauf (nur bei Sorvall LYNX 6000).
- Leistungsfaktorkorrektur: Elektronik für optimierte Stromversorgung
- Kohlefaserrotoren senken Kapitaleinsatz und Entsorgungskosten
- Erfüllt globale Normen
Spezifikation
6 x 5 ml | |
31,7 in. | |
50/60 Hz | |
Superspeed-Zentrifuge | |
100,605 x g (mit Rotor T29–8x50) | |
36,6 in. | |
31,7 in. | |
<59 dBA | |
700 mm | |
Bürstenlos, hohes Drehmoment | |
Auswahl in mehreren Sprachen, Rotorrechner, integrierte Schulungsvideos, Anwender-Protokollierung, Anwender-Sperrfunktion, automatischer Türöffner, Rotor-Komfortgriff | |
Einheit: 1 Jahr, Antrieb: 3 Jahre, Kühlsystem: 5 Jahre | |
cULus, CE, IEC 61010-2-020 ab Ausgabe 2, ROHS, WEEE | |
93,0 x 70,0 x 80,5 cm (36,6 x 27,6 x 31,7 in.) | |
120 Programme mit alphanumerischer Benennung | |
-20 bis +40 °C | |
Auto-ID Instant |
29.000 U/min | |
805 mm | |
9 Beschl., 10 Verzög. | |
200/240 V | |
Ja | |
930 mm | |
805 mm | |
27,6 in. | |
Sorvall LYNX 6000 Superspeed-Zentrifuge | |
Umweltfreundlicher Modus | |
99 Stunden, Dauerbetrieb | |
200/240 V, 50/60 Hz, 30 A, einphasig | |
Touchscreen-Oberfläche | |
644 lb. (293 kg) | |
IEC 61010-2-020 2. Ausgabe oder neuer | |
Sorvall™ | |
Energieeffizient, weniger Abfall |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 % -
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen