Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ Micro 17R Mikrozentrifuge
Diese Mikrozentrifuge mit kompakter Stellfläche eignet sich optimal für Routine-Laborarbeiten bis 17,000 x g mit Kühlungsbedarf.
7437.00 CHF
Spezifikation
Fassungsvermögen | 24 x 1,5/2 ml |
---|---|
Max. Geschwindigkeit | 13.300 U/min |
Max. RZB | 17.000 × g |
Geräuschpegel | 50 dB(A) |
Temperaturbereich | -9 bis +40 °C |
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13511540
![]() |
Thermo Scientific™
75002443 |
230 V, 50/60 Hz | Doppelreihenrotor 18 x 2,0/0,5 ml, mit aufschraubbarem Deckel |
7437.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10236249
![]() |
Thermo Scientific™
75002440 |
230 V, 50/60 Hz | 24 x 1,5/2,0 ml Rotor mit ClickSeal-Bioabdichtungsdeckel |
7437.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Diese Thermo Scientific Sorvall Legend MicroCL 17R Mikrozentrifugen mit ihrem bemerkenswert geringen Platzbedarf eignen sich hervorragend für Mikrovolumenprotokolle wie die Vorbereitung von Nukleinsäuren und Proteinlysaten und das Präparieren von Proben für eine PCR-Reaktion. Zur Auswahl stehen 7 leichtgewichtige Mikrozentrifugenrotoren, ausgelegt auf Beschleunigungen von bis zu 17,000 x g. Mit Hilfe der Kühlfunktion können die Proben in nur 9 Minuten von Raumtemperatur auf die gewünschte Temperatur heruntergekühlt werden.
Unterstützung Ihrer Ansprüche an Mikrovolumentrennung durch:- Leistungsverhalten bis zu 17,000 x g mit schneller Beschleunigung und Abbremsung.
- Gekühlte Versionen bieten Kühlung von Raumtemperatur auf Soll-Temperatur in nur 9 Minuten.
- Auswahl aus 7 optionalen Mikrozentrifugenrotoren, um die ideale Lösung für Ihre Anwendung zu finden:
- Hervorragende Korrosionsbeständigkeit durch leichte Polymerrotoren.
- Standard-Rotor bedient 24 Mikrozentrifugenröhrchen in einer Reihe, von 1.5 bis 2.0 ml-Röhrchen bis zu Minipreps und Zentrifugationssäulen.
- Ergonomischer Rotor zum Öffnen und Schließen mit einem Klick sowie transparentes Design für zusätzliche Sicherheit und Komfort mit Thermo Scientific ClickSeal Bioabdichtungsdeckeln.
- Keine Notwendigkeit von Adaptern durch einzigartigen zweireihigen Rotor.
- Vereinfachung des Betriebs mit intuitiven Bedienelementen, gut ablesbaren Displays und schnellem Verschluss des Zentrifugendeckels mit einem Klick.
- Schlankes, leichtes und platzsparendes Design.
- Langlebig, leicht zu reinigen und zu pflegen.
- Leise Leistungserfüllung fördert eine sichere, stressfreie Umgebung.
- Entspricht den neuesten klinischen und Sicherheitsstandards, einschließlich der In-vitro-Diagnostik-Richtlinie 98/79/EG.
Spezifikation
24 x 1,5/2 ml | |
17.000 × g | |
-9 bis +40 °C | |
Tisch-Zentrifuge | |
2 Jahre | |
1 bis 99 min (in 1 min-Schritten); HALTEN | |
33,0 x 29,5 x 44,5 cm (12,9 x 11,6 x 17,5 in.) | |
Sorvall™ |
13.300 U/min | |
50 dB(A) | |
CSA, CE, IVD | |
Sorvall Legend Micro 17R Zentrifuge, gekühlt | |
Ja | |
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (weitere Einzelheiten: siehe Handbuch) | |
62,0lb. (28,0 kg) |