Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ Micro 17R Mikrozentrifuge
Diese Mikrozentrifuge mit kompakter Stellfläche eignet sich optimal für Routine-Laborarbeiten bis 17,000 x g mit Kühlungsbedarf.
Marke: Thermo Scientific™ 75002443
5188.06 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21929" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
Diese Thermo Scientific Sorvall Legend MicroCL 17R Mikrozentrifugen mit ihrem bemerkenswert geringen Platzbedarf eignen sich hervorragend für Mikrovolumenprotokolle wie die Vorbereitung von Nukleinsäuren und Proteinlysaten und das Präparieren von Proben für eine PCR-Reaktion. Zur Auswahl stehen 7 leichtgewichtige Mikrozentrifugenrotoren, ausgelegt auf Beschleunigungen von bis zu 17,000 x g. Mit Hilfe der Kühlfunktion können die Proben in nur 9 Minuten von Raumtemperatur auf die gewünschte Temperatur heruntergekühlt werden.
Unterstützung der Mikrovolumina-Trennung durch:- Leistung bis zu 17.000 x g mit schneller Beschleunigung und Abbremsung.
- Modelle mit Kühlfunktion bieten Kühlung von Raumtemperatur auf Solltemperatur in nur 9 Minuten.
- Wählen Sie aus 7 optionalen Mikrozentrifugenrotoren die ideale Lösung für Ihre Anwendung:
- Hervorragende Korrosionsbeständigkeit mit Polymerrotoren in Leichtbauweise.
- Unser Standardrotor fasst 24 Mikrozentrifugenröhrchen in einer Reihe, von 1,5 ml- bis 2,0 ml-Röhrchen bis hin zu Minipreps und Zentrifugationssäulen.
- Das ergonomische Öffnen und Schließen des Rotors mit nur einem Klick sowie das transparente Designerhöhen bei Thermo Scientific ClickSeal Biocontainmentdeckeln die Sicherheit und den Komfort.
- Mit dem einzigartigen doppelreihigen Rotor sind keine Adapter mehr nötig.
- Leichte Bedienung durch intuitive Bedienelemente, leicht abzulesende Displays und schnell mit einem Klick verriegelbarem Zentrifugendeckel.
- Schlankes, leichtes und platzsparendes Design.
- Langlebig und einfach zu reinigen und zu warten.
- Leiser Betrieb für eine sichere, stressfreie Umgebung.
- Die Geräte entsprechen den aktuellsten klinischen und Sicherheitsstandards, einschließlich der Richtlinie 98/79/EG für In-vitro-Diagnostika.
Spezifikation
24 x 1,5/2 ml | |
17.000 × g | |
-9 bis +40 °C | |
Tisch-Zentrifuge | |
Sorvall Legend Micro 17R Zentrifuge, gekühlt | |
2 Jahre | |
1 bis 99 min (in 1 min-Schritten); HALTEN | |
33,0 x 29,5 x 44,5 cm (12,9 x 11,6 x 17,5 in.) | |
Sorvall™ | |
230 V |
13.300 U/min | |
50 dB(A) | |
CSA, CE, IVD | |
Doppelreihenrotor 18 x 2,0/0,5 ml, mit aufschraubbarem Deckel | |
230 V, 50/60 Hz | |
Ja | |
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (weitere Einzelheiten: siehe Handbuch) | |
62,0lb. (28,0 kg) | |
50/60 Hz | |
Doppelreihenrotor 18 x 2,0/0,5 ml-Rotor mit aufschraubbarem Deckel |