Learn More
Notrax Sorb Stance™ Tough Anti-Fatigue Mat with Sorbent
Anti-fatigue matting designed for combined use with a sorbent. Made of a high quality nitrile rubber compound that is resistant to most industrial oils and designed to yield a long service life.
384.00 CHF - 1155.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Schwarz/Orange |
---|---|
Material | Nitril-Kautschuk |
Typ | Matten für Industrie und Gewerbe |
Breite (metrisch) | 91 cm |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17702238
|
Notrax
580S0035OB |
163 cm |
384.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17712238
|
Notrax
580S0310OB |
316 cm |
767.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17722238
|
Notrax
580S0315OB |
468 cm |
1155.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Anti-fatigue matting designed for combined use with a sorbent
- Ramps on four sides are raised to form a holder tray around the mat
- Rough ''gripper'' surface prevents the sorbent from shifting
- Made of a high quality nitrile rubber compound that is resistant to most industrial oils and designed to yield a long service life
- Non-shifting
- Free of silicone therefore safe for vehicle painting facilities
- For industrial users who insist on comfort and strength
- Ergonomic benefit derived from 16 mm thick worker platform with raised studs on the backside to provide aeration and excellent cushioning comfort
- Highly visible nitrile rubber orange colored borders for added safety
- Lengths are incremental by 30 cm
- Nitrile rubber compound, resistant to most industrial oils
- Orange colored borders included comply with OSHA Code 1910-144
Spezifikation
Schwarz/Orange | |
Nitril-Kautschuk | |
Matten für Industrie und Gewerbe | |
91 cm |