Learn More
Branson Ultrasonics™ Sonifier™ SFX150 Desintegrator
Branson Ultrasonics Sonifier™ SFX150 Zelldisruptor mit erweiterten Steuerungen ermöglicht eine präzisere Kontrolle über alle kritischen Elemente des Experiments.
5240.00 CHF - 5610.00 CHF
Spezifikation
Wirkleistung 150 W
Abmessungen (L x B x H) 31,8 x 19,1 x 23,5 cm (12,5 x 7,5 x 9,25 in.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Probenvorbereitung, Zelldisruption, Nanopartikeldisperson, Mischen, Homogenisieren, DNA, Zelllyse, Proteinextraktion
Enthält Netzteil, 40-kHz-Konverter, 3,17 mm (0,125 in.) Mikrospitze, Netzkabel, Handbuch, Schraubenschlüsselsatz
Modell Gehäuse SFX150
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Spannung Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Spannung Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
15539624
Unterlagen ansehen
Branson Ultrasonics™
101-063-963R
240 V Zelldisruptor mit traditionellem Konverter
5240.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15637338
Unterlagen ansehen
Branson Ultrasonics™
101-063-1097R
240 V Cell Disruptor with Handheld Converter
5610.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die anwenderfreundliche Schnittstelle ermöglicht die prozessinterne Überwachung wichtiger Variablen, einschließlich Zeit, Leistung, Energie, Temperatur (erfordert optionale Temperatursonde) und Versuchsfortschritt.
  • Verarbeitung von bis zu 150 ml
  • Geräuscharmer Betrieb, ganz ohne Schallschutzgehäuse
  • Echte Temperaturregelung (erfordert separate Temperatursonde)
  • Kontinuierlicher oder gepulster Ultraschall
  • Zeit- oder Energiemodus mit Energiepulsung
  • Fortschrittsanzeige des Experiments
Certifications
CSA, UL, ISO 9001, ISO 14002
Warranty
3 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
150 W
Probenvorbereitung, Zelldisruption, Nanopartikeldisperson, Mischen, Homogenisieren, DNA, Zelllyse, Proteinextraktion
Gehäuse SFX150
6,3 kg
31,8 x 19,1 x 23,5 cm (12,5 x 7,5 x 9,25 in.)
Netzteil, 40-kHz-Konverter, 3,17 mm (0,125 in.) Mikrospitze, Netzkabel, Handbuch, Schraubenschlüsselsatz
14 lbs.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Branson Ultrasonics™ Sonifier™ SFX150 Desintegrator