Learn More
Branson Ultrasonics™ Sonifier™ SFX150 Desintegrator
Branson Ultrasonics Sonifier™ SFX150 Zelldisruptor mit erweiterten Steuerungen ermöglicht eine präzisere Kontrolle über alle kritischen Elemente des Experiments.
Marke:  Branson Ultrasonics™ 101-063-963R
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15539624
  • 5240.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Beschreibung
Die anwenderfreundliche Schnittstelle ermöglicht die prozessinterne Überwachung wichtiger Variablen, einschließlich Zeit, Leistung, Energie, Temperatur (erfordert optionale Temperatursonde) und Versuchsfortschritt.
  • Verarbeitung von bis zu 150 ml
  • Geräuscharmer Betrieb, ganz ohne Schallschutzgehäuse
  • Echte Temperaturregelung (erfordert separate Temperatursonde)
  • Kontinuierlicher oder gepulster Ultraschall
  • Zeit- oder Energiemodus mit Energiepulsung
  • Fortschrittsanzeige des Experiments
Certifications
CSA, UL, ISO 9001, ISO 14002
Serviceleistungen
3 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
Zelldisruptor mit traditionellem Konverter
150 W
Probenvorbereitung, Zelldisruption, Nanopartikeldisperson, Mischen, Homogenisieren, DNA, Zelllyse, Proteinextraktion
Gehäuse SFX150
6,3 kg
240 V
31,8 x 19,1 x 23,5 cm (12,5 x 7,5 x 9,25 in.)
Netzteil, 40-kHz-Konverter, 3,17 mm (0,125 in.) Mikrospitze, Netzkabel, Handbuch, Schraubenschlüsselsatz
14 lbs.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Branson Ultrasonics™ Sonifier™ SFX150 Desintegrator > mit traditionellem Konverter; 240 V