Learn More
Cytiva Sonierte DNAs für Hybridisierungsstudien
Geeignet zum Blockieren unspezifischer Bindungsstellen in Hybridisierungsexperimenten zur Reduzierung des Hintergrunds. Sonierte DNAs für Hybridisierungsstudien werden durch Phenolextraktion gereinigt und gefriergetrocknet.
590.00 CHF - 715.00 CHF
Spezifikation
Format Fest
Inhalt und Lagerung -20 °C
Menge 100/Packung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hybridisierungsexperimente
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
10723217
Unterlagen ansehen
Cytiva
27-4563-01
Beschallte DNA aus der Thymusdrüse von Kälbern
715.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10733217
Unterlagen ansehen
Cytiva
27-4565-01
Beschallte DNA aus Lachssperma
590.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Fragmentierte DNA mit einem Größenbereich von 200-6000 Nukleotiden
  • Gereinigt durch Phenolextraktion und gefriergetrocknet
  • Auf Fehlen von Nuklease getestet
  • Die aus der Thymusdrüse von Kälbern isolierte DNA wird soniert, um die DNA auf eine durchschnittliche Größe von etwa 3000 bp zu fragmentieren
Spezifikation
Spezifikation
Fest
-20 °C
100/Packung
Hybridisierungsexperimente
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Sonierte DNAs für Hybridisierungsstudien