Learn More
Cytiva Sonierte DNAs für Hybridisierungsstudien
Geeignet zum Blockieren unspezifischer Bindungsstellen in Hybridisierungsexperimenten zur Reduzierung des Hintergrunds. Sonierte DNAs für Hybridisierungsstudien werden durch Phenolextraktion gereinigt und gefriergetrocknet.
Marke:  Cytiva 27-4565-01
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10733217
  • 590.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Fragmentierte DNA mit einem Größenbereich von 200-6000 Nukleotiden
  • Gereinigt durch Phenolextraktion und gefriergetrocknet
  • Auf Fehlen von Nuklease getestet
  • Die aus der Thymusdrüse von Kälbern isolierte DNA wird soniert, um die DNA auf eine durchschnittliche Größe von etwa 3000 bp zu fragmentieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Fest
-20 °C
Hybridisierungsexperimente
Beschallte DNA aus Lachssperma
100/Packung