Learn More
Brady™ Schlösser mit Gehäuse und Bügel aus massivem Messing
Mit massivem Messinggehäuse und Schäkel, der Korrosion und Funken widersteht.
170.00 CHF - 175.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Messingvorhängeschlösser |
---|---|
Material | Messing |
Beschreibung | Messingvorhängeschlösser |
Durchmesser (metrisch) Bügel | 6,5 mm |
Abmessungen (L x B) | 43,00 x 60,00 mm |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11816083
|
Brady™
051359 |
Schwarz | N/A | ||||||
15603507
|
Brady™
051359 |
Schwarz |
175.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15663497
|
Brady™
051355 |
Blau |
175.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 06-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11886073
|
Brady™
051355 |
Blau | N/A | ||||||
11896073
|
Brady™
051356 |
Grün | N/A | ||||||
15673497
|
Brady™
051356 |
Grün |
175.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11726905
|
Brady™
051358 |
Grau | N/A | ||||||
15693497
|
Brady™
051358 |
Grau |
175.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 06-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11876073
|
Brady™
051354 |
Rot | N/A | ||||||
15653497
|
Brady™
051354 |
Rot |
175.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11806083
|
Brady™
051357 |
Gelb | N/A | ||||||
15683497
|
Brady™
051357 |
Gelb |
175.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 09-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- 6-Stiftzylinder bietet einzigartigere Schlüsselschnitte für eine bessere Manipulationssicherheit
- Schlösser sind durch farbige Vinyl-Ummantelungen geschützt, sodass Sie Ihr Lockout-Programm ganz einfach farbcodieren können
- Vorhängeschlösser sind mit verschiedenen Schlüsseln erhältlich
- Schlossetiketten separat erhältlich
- Mit jedem Vorhängeschloss werden zwei Schlüssel geliefert
Spezifikation
Messingvorhängeschlösser | |
Messingvorhängeschlösser | |
43,00 x 60,00 mm | |
21,00 mm | |
6 | |
33,5 mm |
Messing | |
6,5 mm | |
21 mm | |
Messing | |
12/Packung |