Learn More
Brady™ Schlösser mit Gehäuse und Bügel aus massivem Messing
Mit massivem Messinggehäuse und Schäkel, der Korrosion und Funken widersteht.
Marke:  Brady™ 051355
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11886073
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • 6-Stiftzylinder bietet einzigartigere Schlüsselschnitte für eine bessere Manipulationssicherheit
  • Schlösser sind durch farbige Vinyl-Ummantelungen geschützt, sodass Sie Ihr Lockout-Programm ganz einfach farbcodieren können
  • Vorhängeschlösser sind mit verschiedenen Schlüsseln erhältlich
  • Schlossetiketten separat erhältlich
  • Mit jedem Vorhängeschloss werden zwei Schlüssel geliefert
Spezifikation
Spezifikation
Messingvorhängeschlösser
Blau
Messingvorhängeschlösser
43,00 x 60,00 mm
21,00 mm
6
33,5 mm
51355
Messing
6,5 mm
21 mm
Messing
12/Packung