Learn More
Brady™ Schlösser mit Gehäuse und Bügel aus massivem Messing
Mit massivem Messinggehäuse und Schäkel, der Korrosion und Funken widersteht.
Marke:  Brady™ 051356
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15673497
  • 175.00 CHF / 12 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • 6-Stiftzylinder bietet einzigartigere Schlüsselschnitte für eine bessere Manipulationssicherheit
  • Schlösser sind durch farbige Vinyl-Ummantelungen geschützt, sodass Sie Ihr Lockout-Programm ganz einfach farbcodieren können
  • Vorhängeschlösser sind mit verschiedenen Schlüsseln erhältlich
  • Schlossetiketten separat erhältlich
  • Mit jedem Vorhängeschloss werden zwei Schlüssel geliefert
Spezifikation
Spezifikation
Messingvorhängeschlösser
Grün
Messingvorhängeschlösser
43,00 x 60,00 mm
21,00 mm
6
33,5 mm
51356
Messing
6,5 mm
21 mm
Messing
12/Packung