Learn More
Thermo Scientific™ Solaris 2000 I Small Incubated Benchtop Orbital Shaker
Thermo Scientific™ Solaris™ Incubated Benchtop Shakers have an intuitive touch screen display, programmability, and quiet operation.
Marke: Thermo Scientific™ SK2001MPKG
Beschreibung
Thermo Scientific Solaris inkubierte und gekühlte Tischschüttler vereinen ein ergonomisches Design mit wichtigen Funktionsverbesserungen wie Peltier-Kühlgeräten, einem versiegelten elektronischen System, einer programmierbaren Anzeige und einem leicht zu reinigenden Plattformdesign.
Der dreifach-Exzenterantrieb, der für eine geringere Geräuschentwicklung entwickelt wurde, ist mit bewährter Technologie für hohe Lasten ausgestattet und sorgt so für gleichbleibend hohe Leistung. Der wartungsfreie Riemen ist so konstruiert, dass er die Lebensdauer des Schüttlers hält. Der Schüttlermechanismus selbst wird mit einer branchenführenden Garantie geliefert.
Intuitives Touchscreen-Display
- Erstellen, Herunterladen und gemeinsame Nutzung von bis zu 99 Programmen über mehrere Geräte hinweg für mehr Effizienz und Reproduzierbarkeit im Labor
- Das vollfarbige Touchscreen-Display ist leicht ablesbar und ermöglicht eine klare Sicht auf Geschwindigkeit, Temperatur und Laufzeit aus der Entfernung
- Die Benutzeroberfläche hat 10 optionale Sprachen
- Der integrierte Orbitalrechner hilft bei der Umrechnung von Protokollen mit unterschiedlichen Umlaufbahnen und bei der Schätzung der eingestellten Geschwindigkeit, die erforderlich ist, um ähnliche Ergebnisse zu erzielen.
Effizienter und zuverlässiger Betrieb
- Der zuverlässige, hochbelastbare Dreifach-Exzenterantrieb sorgt für einen zeitgesteuerten oder kontinuierlichen 24-Stunden-Betrieb, um ein gleichmäßiges Schütteln von großen oder unebenen Lasten zu ermöglichen
- Die automatische Unwuchterkennung stoppt das Gerät, sobald eine erhöhte Vibration erkannt wird. Gleichzeitig wird akustischer/optischer Alarm gegeben, bis die Fehlbeladung korrigiert ist
- Die Softstart-Funktion beseitigt plötzliche Start- und Stoppvorgänge, das Verspritzen von Gefäßinhalten oder das Benetzen von Verschlüssen.
- Marktführende Garantie: 2 Jahre auf Arbeit, 5 Jahre auf Teile und 10 Jahre auf den Antriebsmechanismus
Kompatibel mit GLP/GMP-Umgebungen
- Zugangskontrollen und historische Überwachung von Warnungen, Alarmen und Interaktionsprotokollen für mehr Sicherheit und Reproduzierbarkeit
- USB- und Ethernet-Anschlüsse für Überwachung und Datenausgabe
- Versiegeltes Elektroniksystem zur Minimierung von Partikelbildung und zur Reduzierung von Kontamination
- Abgerundete Ecken, leicht zu entfernende Plattformen, ein versiegelter Motor und ein abgedichtetes Schüttlergehäuse schützen den Antriebsmechanismus vor Beschädigung durch verschüttete Flüssigkeiten, vereinfachen die Reinigung und kontrollieren Kontaminationen
Verbessertes Anwendererlebnis
- Solaris inkubierte und gekühlte Tischschüttler verwenden eine kühlmittelfreie, umweltfreundliche Peltier-Kühlung, die im Vergleich zu älteren Modellen mit herkömmlichen Kompressorausführungen 58 % weniger Energie verbraucht
- Ergonomische Griffe, nicht im Weg liegende Deckelscharniere und große, durchsichtige Acryldeckel ermöglichen einen einfachen Zugang zur Plattform bei geringerer Belastung der Handgelenke und Hände
- Entwickelt, um mit einem reduzierten Geräuschpegel und einem kompressorfreien Design zu arbeiten
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Klammern, Gestellen, Tabletts und Haftmatten, die für die meisten Gefäßtypen geeignet sind (siehe Handbuch oder Broschüre für Teilenummer und Empfehlungen zur Anpassung)
Serviceleistungen
Standard Warranty includes 2 years labor, 5 years parts, and 10 years on the drive mechanism
Spezifikation
25 mm | |
15 bis 525 U/min, ±1 U/min | |
100–240 V, 50/60 Hz | |
Orbital | |
35 lb. | |
12 x 14 in. | |
Solaris SK2000 I | |
11 x 14 in. platform and adhesive mats |
16 kg | |
100–240 V, 50/60 Hz | |
30°C to 60°C | |
Schüttler | |
CE Cert, UL (Canada/US) File E311968, UK Mark | |
27.6 x 14.2 x 18.1 in. | |
Touchscreen | |
No |