Learn More
Thermo Scientific™ SOLA™ SPE-Platten
Die innovativenThermo Scientific™ SOLA™ Platten für die Festphasenextraktion (SPE) liefern reine, hochgradig reproduzierbare Probenextrakte bei geringerem Elutionsvolumen – für höhere Empfindlichkeit, Zuverlässigkeit und Kosteneinsparungen.
285.39 CHF - 441.00 CHF
Produktcode | Marke | Beschreibung | Sorbens | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Sorbens | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11899163
|
Thermo Scientific™
60309-001 |
10 mg/2 ml; SOLA 96-Well-SPE-Platte; 1 St. | HRP (Umkehrphasenpolymer) |
285.40 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16697845
|
Thermo Scientific™
60509-001 |
Sola HRP SPE 30 mg/2 ml 96-Well-Platte | HRP (Umkehrphasenpolymer) |
326.38 CHF
1 Packung |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11809173
|
Thermo Scientific™
60309-002 |
10 mg/2 ml; SOLA-CX 96-Well-SPE-Platte; 1/Packung | Starker Kationenaustauscher im gemischten Modus, Polymer | N/A | ||||||
15547495
|
Thermo Scientific™
60309-002 |
10 mg/2 ml; SOLA-CX 96-Well-SPE-Platte; 1/Packung | Starker Kationenaustauscher im gemischten Modus, Polymer |
285.39 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16607855
|
Thermo Scientific™
60509-002 |
Sola SCX SPE 30 mg/2 ml 96-Well-Platte | Starker Kationenaustauscher im gemischten Modus, Polymer |
326.39 CHF
1 Packung |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11819173
|
Thermo Scientific™
60309-003 |
10 mg/2 ml; SOLA-AX 96-Well-SPE-Platte; 1/Packung | Starker Anionenaustauscher im gemischten Modus, Polymer | N/A | ||||||
15550163
|
Thermo Scientific™
60309-003 |
10 mg/2 ml; SOLA-AX 96-Well-SPE-Platte; 1/Packung | Starker Anionenaustauscher im gemischten Modus, Polymer |
285.72 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16617855
|
Thermo Scientific™
60509-003 |
Sola SAX SPE 30 mg/2 ml 96-Well-Platte | Starker Anionenaustauscher im gemischten Modus, Polymer |
322.35 CHF
1 Packung |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
13493038
|
Thermo Scientific™
60309-004 |
10 mg/2 ml; SOLA WCX 96-Well-SPE-Platte; 1/Packung | Schwacher Kationenaustauscher im gemischten Modus, Polymer |
285.44 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16627855
|
Thermo Scientific™
60509-004 |
Sola WCX SPE 30 mg/2 ml 96-Well-Platte | Schwacher Kationenaustauscher im gemischten Modus, Polymer |
326.42 CHF
1 Packung |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15179653
|
Thermo Scientific™
60309-005 |
10 mg/2 ml; SOLA WAX 96-Well-SPE-Platte; 1/Packung | Schwacher Anionenaustauscher im gemischten Modus, Polymer |
285.39 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16637855
|
Thermo Scientific™
60509-005 |
Sola WAX SPE 30 mg/2 ml 96-Well-Platte | Schwacher Anionenaustauscher im gemischten Modus, Polymer |
326.39 CHF
1 Packung |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Reine, hochgradig reproduzierbare Probenextrakte mit geringeren Elutionsvolumen mit den Thermo Scientific™ SOLA™ Solid Phase Extraction (SPE)-Platten. Das verbesserte Leistungsverhalten liefert zuverlässigere Analyseergebnisse und senkt die Betriebskosten – ohne Einbußen bei der Anwenderfreundlichkeit und ohne die Notwendigkeit komplexer Methodenentwicklung. Dank der innovativen und einzigartigen frittenlosen Konstruktion bieten die SOLA SPE-Well-Platten unübertroffene Leistung, wie z. B.:
Höhere Reproduzierbarkeit
Geringere Elutionsvolumen
Hoher Reinheit der Extrakte
SOLA SPE-Platten erzielen sogar bei geringen Extraktionslösungsvolumen eine hervorragende Rückgewinnung. Die resultierende Analytlösung ist stärker konzentriert und führt so zu erhöhter Empfindlichkeit. Dank der kürzeren Trocknungszeit der Proben und des reduzierten Lösungsmittelverbrauchs können Sie außerdem Zeit und Kosten sparen.- 10 mg/2 ml 96-Well-Plattenformat
- Hydrophobe Umkehrphase (HRP), Phasentypen starker Kationenaustauscher (SCX) und starker Anionenaustauscher (SAX)
- SOLA Produkte sind auch in Kartuschenformat erhältlich.
Spezifikation
SOLA | |
96-Well-SPE-Platte |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.