Dokumentation
Scientific Resources
Application Notes
- 1
- 2
Die innovativenThermo Scientific™ SOLA™ Platten für die Festphasenextraktion (SPE) liefern reine, hochgradig reproduzierbare Probenextrakte bei geringerem Elutionsvolumen – für höhere Empfindlichkeit, Zuverlässigkeit und Kosteneinsparungen.
Marke: Thermo Scientific™ 60309-005
283.97 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Reine, hochgradig reproduzierbare Probenextrakte mit geringeren Elutionsvolumen mit den Thermo Scientific™ SOLA™ Solid Phase Extraction (SPE)-Platten. Das verbesserte Leistungsverhalten liefert zuverlässigere Analyseergebnisse und senkt die Betriebskosten – ohne Einbußen bei der Anwenderfreundlichkeit und ohne die Notwendigkeit komplexer Methodenentwicklung. Dank der innovativen und einzigartigen frittenlosen Konstruktion bieten die SOLA SPE-Well-Platten unübertroffene Leistung, wie z. B.:
Höhere Reproduzierbarkeit
Geringere Elutionsvolumen
Hoher Reinheit der Extrakte
SOLA Festphasen-Extraktionsplatten erzielen sogar bei geringen Extraktionslösungsvolumen eine hervorragende Wiederfindung. Die resultierende Analytlösung ist stärker konzentriert und führt so zu erhöhter Empfindlichkeit. Dank der kürzeren Trocknungszeit der Proben und des reduzierten Lösungsmittelverbrauchs können Sie außerdem Zeit und Kosten sparen.
10 mg/2 ml 96-Well-Plattenformat
Hydrophobe Umkehrphase (HRP), Phasentypen starker Kationenaustauscher (SCX) und starker Anionenaustauscher (SAX)
SOLA Produkte sind auch in Kartuschenformat erhältlich.
10 mg/2 ml; SOLA WAX 96-Well-SPE-Platte; 1/Packung | |
Bioanalytische Anwendungen – starke Ionenaustausch-Retention von stark sauren Verbindungen. Sorbensladung kann aktiviert oder deaktiviert werden. Komplementäre Umkehrphasen-Retention neutraler Verbindungen | |
Schwacher Anionenaustauscher im gemischten Modus, Polymer | |
2 ml |
10 mg | |
SOLA | |
96-Well-SPE-Platte |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.