Learn More
Retsch™ Software EasySieve™
Retsch™ Software EasySieve™ ist eine Software für die Partikelgrößenanalyse.
Marke: Retsch™ 326450031
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Automatische Erfassung, Auswertung und Verwaltung von Messdaten
- Logischer Aufbau, selbsterklärend
- Messprotokoll gemäß Standards
- Einfache Auswahl und Konfiguration gängiger Analysewaagen
- Englisch und Deutsch
- Zur automatischen Steuerung der AS 200-Steuerung, AS 300-Steuerung, AS 450-Steuerung, AS 400-Steuerung sowie von AS 200 Tap und AS 200 Jet für Siebschüttler
- Für Windows™ 2000/XP/Vista /7/8
Spezifikation
Software | |
Partikelgrößenanalyse | |
AS-Regelung/AS 200-Hahn/AS-Düse für Siebschüttler |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Retsch™ Software EasySieve™ > Produkttyp: Software
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur