Learn More
Natriumwolframat-Dihydrat, ≥ 99 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10213-10-2 | Na2O4W·2H2O | 329.85 g/mol
29.40 CHF - 233.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10213-10-2 |
---|---|
Summenformel | Na2O4W·2H2O |
Molekulargewicht (g/mol) | 329.85 |
MDL-Nummer | MFCD00149190 |
InChI-Schlüssel | WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | sodium tungstate dihydrate, sodium tungstate, dihydrate, unii-x1f4ny6u13, tungstic acid, sodium salt, dihydrate, tungstic acid sodium salt dihydrate, tungstic acid sodium salt, disodium dihydrate tungstate, sodium tungstate vi dihydrate, na2o4w.2h2o, na2wo4.2h2o |
PubChem CID | 150191 |
ChEBI | CHEBI:63939 |
IUPAC-Name | Dinatrium; Dioxido(dioxo)wolfram; Dihydrat |
SMILES | O.O.[O-][W](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10495471
|
Thermo Scientific Acros
424470050 |
5 g | Glasflasche |
29.40 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10093863
|
Thermo Scientific Acros
424471000 |
100 g | Glasflasche |
63.05 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10055860
|
Thermo Scientific Acros
424475000 |
500 g | Glasflasche |
233.00 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
OxidationsreagenzChemische Identifikatoren
10213-10-2 | |
329.85 | |
WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N | |
150191 | |
Dinatrium; Dioxido(dioxo)wolfram; Dihydrat |
Na2O4W·2H2O | |
MFCD00149190 | |
sodium tungstate dihydrate, sodium tungstate, dihydrate, unii-x1f4ny6u13, tungstic acid, sodium salt, dihydrate, tungstic acid sodium salt dihydrate, tungstic acid sodium salt, disodium dihydrate tungstate, sodium tungstate vi dihydrate, na2o4w.2h2o, na2wo4.2h2o | |
CHEBI:63939 | |
O.O.[O-][W](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Spezifikation
Sodium tungstate dihydrate | |
Weiß bis gelb | |
99+% | |
Na2WO4·2H2O | |
15,295 | |
sodium tungstate dihydrate, sodium tungstate, dihydrate, unii-x1f4ny6u13, tungstic acid, sodium salt, dihydrate, tungstic acid sodium salt dihydrate, tungstic acid sodium salt, disodium dihydrate tungstate, sodium tungstate vi dihydrate, na2o4w.2h2o, na2wo4.2h2o | |
WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N | |
Dinatrium; Dioxido(dioxo)wolfram; Dihydrat | |
150191 | |
329.85 | |
ACS-Reagenz |
10213-10-2 | |
Leicht kristallines Pulver oder Flocken | |
Na2O4W·2H2O | |
MFCD00149190 | |
15, 8826 | |
Solubility in water: 730g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol and acids | |
O.O.[O-][W](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] | |
329.85 | |
CHEBI:63939 | |
≥99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
GHS-P-Hinweis
BEI VERSCHLUCKEN:Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
Eventuell vorhandene
GHS-Signalwort: Warnhinweis
- Sodium tungstate dihydrate
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.