Learn More
Natriumwolframat-Dihydrat, ≥ 99 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10495471
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumwolframat-Dihydrat, ≥ 99 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10495471
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10495471
Marke: Thermo Scientific Acros 424470050
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10213-10-2 | Na2O42H2O | 329.85 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10213-10-2
Summenformel Na2O42H2O
Molekulargewicht (g/mol) 329.85
MDL-Nummer MFCD00149190
InChI-Schlüssel WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium tungstate dihydrate, sodium tungstate, dihydrate, unii-x1f4ny6u13, tungstic acid, sodium salt, dihydrate, tungstic acid sodium salt dihydrate, tungstic acid sodium salt, disodium dihydrate tungstate, sodium tungstate vi dihydrate, na2o4w.2h2o, na2wo4.2h2o
PubChem CID 150191
ChEBI CHEBI:63939
IUPAC-Name Dinatrium; Dioxido(dioxo)wolfram; Dihydrat
SMILES O.O.[O-][W](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium tungstate dihydrate
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Leicht kristallines Pulver oder Flocken
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel Na2WO4·2H2O
Fieser 15,295
Merck Index 15, 8826
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 730g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol and acids
Formelmasse 329.85
Reinheit (%) ≥99%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0446983 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/05/2025 Catalog Number424475000,424471000,424470050
ChargennummerA0458021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2023 Catalog Number424475000,424471000,424470050
ChargennummerA0400854 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number424475000,424471000,424470050
ChargennummerA0414013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number424475000,424471000,424470050
ChargennummerA0409472 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number424475000,424471000,424470050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium tungstate dihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Natriumwolframat-Dihydrat, ≥ 99 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals >