Learn More
Natriumthiosulfat-Pentahydrat, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
40.51 CHF - 163.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10102-17-7 |
---|---|
Summenformel | H10Na2O8S2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 248.172 |
MDL-Nummer | 149186 |
InChI-Schlüssel | PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate |
PubChem CID | 61475 |
ChEBI | CHEBI:32150 |
IUPAC-Name | Dinatrium;Dioxido-oxo-Sulfanyliden-$l^{6}-Sulfan;Pentahydrat |
SMILES | O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11483723
|
Fisher Chemical
S/7200/53 |
500 g |
40.51 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10645122
|
Fisher Chemical
S/7200/60 |
1 kg |
71.80 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11433693
|
Fisher Chemical
S/7200/61 |
2 kg |
94.20 CHF
2 Kilogramm |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10080350
|
Fisher Chemical
S/7200/63 |
3 kg |
163.00 CHF
3 Kilogramm |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
10102-17-7 | |
248.172 | |
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L | |
61475 | |
Dinatrium;Dioxido-oxo-Sulfanyliden-$l^{6}-Sulfan;Pentahydrat |
H10Na2O8S2 | |
149186 | |
sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate | |
CHEBI:32150 | |
O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+] |
Spezifikation
48.5°C | |
Weiß | |
Fest | |
149186 | |
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L | |
Dinatrium;Dioxido-oxo-Sulfanyliden-$l^{6}-Sulfan;Pentahydrat | |
61475 | |
248.18g/mol |
10102-17-7 | |
6.0 to 8.4 | |
H10Na2O8S2 | |
sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate | |
O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+] | |
248.172 | |
CHEBI:32150 | |
Kunststoffpulverbehälter |