Learn More
Natriumthiosulfat-Pentahydrat, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2 kg
3 kg
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 48.5°C |
Farbe | Weiß |
pH | 6.0 to 8.4 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 500 g |
Formelmasse | 248.18g/mol |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumthiosulfat-Pentahydrat, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur