Learn More
Natriumthiosulfat, 0.1-N-Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals
52.16 CHF - 436.17 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium thiosulfate
CAS 7772-98-7, 7732-18-5
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Summenformel Na2O3S2
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10173600
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
124270010
1 L Kunststoffflasche
52.16 CHF
1 Liter
Verfügbar ab: 03-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11944231
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
124270025
2.5 L Kunststoffflasche
68.14 CHF
2.50 Liter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13468338
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
124270250
25 L Kunststoff-Fass
436.17 CHF
25 Liter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz, volumetrische Standardlösung
Spezifikation
Spezifikation
Sodium thiosulfate
Farblos
Na2O3S2
MFCD00003499
sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
[Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
24477
0,0950 bis 0,1050 N (20 °C)
7772-98-7, 7732-18-5
Flüssigkeit
Na2S2O3
15, 8821
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
158.10
158.11