Learn More
Natriumthiosulfat, 0.1-N-Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz, volumetrische Standardlösung
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium thiosulfate |
CAS | 7772-98-7, 7732-18-5 |
Farbe | Farblos |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Menge | 1 L |
Summenformel | Na2O3S2 |
Strukturformel | Na2S2O3 |
MDL-Nummer | MFCD00003499 |
Merck Index | 15, 8821 |
Synonym | sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt |
Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumthiosulfat, 0.1-N-Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur